Learn More
Tocris Bioscience™ Etifoxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732714
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18732714 10 mg 10 Milligramm
18732604 50 mg 50 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18732714
Marke: Tocris Bioscience™ 3113/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ligand of the translocator protein (TSPO); also GABAA receptor potentiator
Potentiator of GABAA receptor function in cultured neurons. Preferentially acts on β2 or β3 subunit-containing GABAA receptors. Exhibits anxiolytic activity in rodents and humans with no sedative, myorelaxant or mnesic side effects. Acts as a ligand of the translocator protein (TSPO); promotes axonal regeneration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56776-32-0
Summenformel C17H18Cl2N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etifoxine hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 337.24
Reinheit >99%
Molekulargewicht 337.244