Learn More
Etofenamate, MedChemExpress
Beschreibung
Etofenamate, a non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID) and a non-selective COX inhibitor, possesses analgesic, anti-rheumatic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Etofenamate is used in the research for osteoarthritis, arthritis and other inflammatory diseases.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etofenamate |
| Physikalische Form | Oil |
| CAS | 30544-47-9 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H18F3NO4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 120 mg/mL (324.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (135.38 mM) |
| SMILES | O=C(OCCOCCO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| Mehr anzeigen |