Learn More
Etofenprox, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etofenprox |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 80844-07-1 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 36°C to 38°C |
| Synonym | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 376.49 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |