Learn More
Etoposide, Thermo Scientific™
Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63651.MC
Menge 100mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15405829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 €
    186.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 20.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Etoposide is used as a inhibits DNA synthesis and is very active against cells in the late S and G2 phases of the cell cycle. Etoposide was reported to be used to serum starve Saos-2 M5(p53-/-) cells which were transfected by electroporation with indicated expression plasmids for flag-E2F1 and myc-EBNA3C for selection of colony forming units, thus studying the blocking effect of EBV Nuclear Antigen 3C on E2F1 Mediated Apoptosis Induced by the DNA Damage Response.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store solutions in DMSO at 4°C. For long term storage prepare aliquots and store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33419-42-0
588.56
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
50936917
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
C29H32O13
MFCD00869325,MFCD00869325
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Spezifikation
Etoposide
C29H32O13
100mg
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
588.56
588.56
33419-42-0
MFCD00869325,MFCD00869325
14,3886
Insoluble in water.
−107° (c=1 in Methanol/Dichloromethane 1:9)
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
50936917
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Etoposide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Etoposide
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation