Learn More
Etoposid, TRC
Artikelnummer. 30012065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012065 1 g 1 Gramm
18063140 50 mg 50 Milligramm
18072240 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30012065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9337501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33419-42-0
Summenformel C29 H32 O13
Molekulargewicht (g/mol) 588.56
Synonym Etoposide, (5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-[(R)-Ethylidene]-β-d-glucopyranosyl]oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside (8CI), Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-[5α,5aβ,8aα,9β(R*)]]-, (5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-(1R)-Ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one deriv., (-)-Etoposide, 4'-Demethyl-1-O-[4,6-O-(ethylidene)-β-D-glucopyranosyl]epipodophyllotoxin, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside), 4'-Demethylepipodophyllotoxin ethylidene-β-D-glucoside, Beposid, Bioposide, Celltop, EPE, Epipodophyllotoxin VP 16213, Eposed, Eposin, Ethopul, Eto-Gry, Etosid, Fytop, Fytosid, Lastet, NSC 141540, Nzytop, Sintopozid, Topok, Toposar, VP 16, VP 16 (pharmaceutical), VP 16-123, VP 16-213, VePesid, Vepesid J, Zuyeyidal, trans-Etoposide
IUPAC-Name (5S,5aR,8aR,9R)-5-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-6-yl]oxy]-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etoposide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Formelmasse 588.1843
Reinheit (%) >95%