Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 17392491
Marke: Thermo Scientific Acros 468721000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 269055-15-4
Summenformel C20H15BrN6O
Molekulargewicht (g/mol) 435.29
MDL-Nummer MFCD09837879
InChI-Schlüssel PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC-Name 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etravirine
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe White to Yellow to Beige
Schmelzpunkt 262°C to 265°C
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Menge 100 mg
Formelmasse 435.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etravirine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Etravirine