Learn More
IKA™ Elektronisches Kontaktthermometer ETS-D6 Digitale Anzeige -50 bis +450°C
Artikelnummer. 10709853 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Elektronisches Kontaktthermometer
Artikelnummer. Typ
10709853 Elektronisches Kontaktthermometer
1 options
Artikelnummer. 10709853
Marke: IKA™ 0003378100
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 patentierte Betriebsmodi von IKA
Höhe (metrisch) 98 mm
Modell Gehäuse ETS-D6
Größe Groß
Temperatur (metrisch) -50°bis +450 °C
Typ Elektronisches Kontaktthermometer
Breite (metrisch) 96 mm
Gewicht (metrisch) 0,2 kg
Display LCD
Genauigkeit ±0,1 %
Spannung 8–16 V