Learn More
Invitrogen™ ETV1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8O4N2)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen ETV1
Klon 8O4N2
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ChIP Assay, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283332
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557939
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557940
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MDGFYDQQVP YMVTNSQRGR NCNEKPTNVR KRKFINRDLA HDSEELFQDL SQLQETWLAE AQVPDNDEQF VPDYQAESLA FHGLPLKIKK EPHSPCSEIS.
ETV1: ets variant gene 1. Several members of the Ets gene family encode sequence-specific DNA binding proteins that recognize DNA sequences with a centrally located 5'-GGAA-3' element. All of the Ets proteins recognize the same central core sequence but each protein interacts with unique sequences that flank this core. ER81 (also designated ETV1) binds the motif 5'-CGGAA/T-3'. ER81 is highly expressed in brain, testis, lung and heart. ER81 is also moderately expressed in spleen, pancreas, colon and small intestine. During development, ER81 displays a unique expression patterns which suggests that this transcriptional factor might play an important role in organogenesis. ERK-1 activates ER81 transcriptional activity while MAPKAP kinase 2 inhibits ER81.
Spezifikation
Spezifikation
ETV1
1 mg/mL
ChIP Assay, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P41164, P50549
14009, 2115, 362733
Synthetic peptide.
Antibody
8O4N2
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Etv1
DKFZp781L0674; Er81; ets related protein 81; ETS transcription factor Er81; ETS translocation variant 1; ets variant 1; ets variant gene 1; ETS variant transcription factor 1; ets-related protein 81; Etsrp81; Etv1; MGC104699; MGC120533; MGC120534; MGC137631 protein
Etv1
Primary
Protein A
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis