Learn More
Eugenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17941066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941066 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941066 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3464.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Eugenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eugenol
CAS 97-53-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eugenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
SMILES COc1cc(CC=C)ccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Menge 250 mg
Formelmasse 164,0837 g/mol