Learn More
Standardlösung B, Reag. Ph. Eur.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11790657 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11790657
Marke: Reagecon EP703
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Standard Farblösung B, Braun, EP-Gürtegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die gemäß EU hergestellt wird. Ph. Wählen Sie zwei aus einer präzisen doppelten Kombination von Primary Color Solutions.
Gebrauchsfertiger kolorimetrischer Standard in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche. EP Standard Color Solutions werden aus den EP Primary Color Solutions (gelb, rot und blau) hergestellt und können zur Vorbereitung von EP Reference Color Solutions verwendet werden.
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs
  • Waagenkalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 ausgestellt
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
  • Die Konzentration wird mit einem Hochleistungsspektralphotometer überprüft, das mit ISO-Standards nach Guide 34 kalibriert wurde
  • Farbstandard B = 3.0 Gelb + 3.0 Rot + 2.4 Blau + 1.6 Salzsäure (10 g HCl/l)
Spezifikation
Beschreibung Europäisches Arzneibuch Standardfarblösung B
Verpackung Manipulationssicher
Analysenzertifikat Ja
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure
Physikalische Form Flüssig
Farbe Braun
Element Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure
Menge 125 ml
Güte Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION B (BROWN)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%