Learn More
Europiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 11351228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Verpackung:
Mylar
Packungsgröße:
25 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11351228 25 x 25 mm Mylar 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11351228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010174.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Menge 25 x 25 mm
Geruch Odorless
Verpackung Mylar
Gewicht ≈3.3g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel Eu
MDL-Nummer MFCD00010992
UN-Nummer UN3208
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
IUPAC-Name Europium
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium foil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.