Learn More
Europium(II)-bromid, weißes, kristallines Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781898
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480720 1 g 1 Gramm
11490720 5 g 5 Gramm
11400730 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044431.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311.772 g/mol
Europium(II) bromide is used in water treatment, chemical analysis and in certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13780-48-8
Summenformel Br2Eu
Molekulargewicht (g/mol) 311.772
MDL-Nummer MFCD01076548
InChI-Schlüssel PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 53249294
IUPAC-Name Europium(2+);dibromid
SMILES [Br-].[Br-].[Eu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(II) bromide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 311.77
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch