Learn More
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. p-4408086
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11316668 1 g 1 Gramm
11306668 5 g 5 Gramm
11326668 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11316668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013212.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86546-99-8
Summenformel C3Eu2O9
Molekulargewicht (g/mol) 483.95
MDL-Nummer MFCD00149702
InChI-Schlüssel MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
IUPAC-Name Europium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) carbonate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Formelmasse 483.95 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder