Learn More
Europium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10529633
Marke: Thermo Scientific Acros 193010250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13759-92-7
Summenformel Cl3Eu·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 366.4
MDL-Nummer MFCD00149701
Specifica
Chemischer Name oder Material Europium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 850.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Strukturformel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 366.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.89
Dichte 4.8900g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato