Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369209 5 g 5 Gramm
11359209 1 g 1 Gramm
11316389 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088181.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-25-8
Summenformel EuF3
Molekulargewicht (g/mol) 208.96
MDL-Nummer MFCD00010998
InChI-Schlüssel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Tekniske data
Siedepunkt >2280°C
Chemischer Name oder Material Europium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1390°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 208.96
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.