Learn More
Europium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048707
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11371029 5 g 5 Gramm
11361029 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11371029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011296.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100587-95-9 | EuN3O9 | 337.98 g/mol
Europium(III) nitrate hydrate is widely used as dopant and used in the preparation of europium-doped hafnium and europium doped gadolinium oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-95-9
Summenformel EuN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 337.98
MDL-Nummer MFCD00149700
InChI-Schlüssel GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
PubChem CID 57346089
SMILES [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 85°C
Farbe Farblos bis Pink
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,3904
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water.
IUPAC-Name Europium(3+);trinitrat;hydrat
Formelmasse 337.97 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton