Learn More
Europium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367108
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11367108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015288.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152864-32-9
Summenformel C6Eu2O12
Molekulargewicht (g/mol) 567.98
MDL-Nummer MFCD00150143
InChI-Schlüssel PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
IUPAC-Name Europium;oxalsäure;hydrat
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) oxalate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Eu2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 567.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch