Learn More
Europium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11303448 2 g 2 Gramm
11393438 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036352.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Summenformel Eu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
MDL-Nummer MFCD00010997
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) oxide
Schmelzpunkt 2291°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 2 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3904
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC-Name Dieuropium(3+) trioxidandiid
Formelmasse 351.92
Reinheit (%) 99.9%