Learn More
Europium-Ingot, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11320669 1 g 1 Gramm
11330669 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000120.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Mineralöl verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-53-1
Summenformel Eu
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00010992
InChI-Schlüssel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC-Name Europium
SMILES [Eu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium ingot
Farbe Grau
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3208
Reinheit (%) 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium ingot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.