Learn More
Europiumstücke, dendritisch, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 15421017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012394.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Mineralöl verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-53-1
Summenformel Eu
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00010992
InChI-Schlüssel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC-Name Europium
SMILES [Eu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium pieces
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis Sublimed dendritic
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3208
Reinheit (%) 99.9%