Learn More
Europium-Lösung für ICP 10 g/L HNO₃ - Matrix, Fisher chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Eu |
| Konzentration | 10±0.02 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Eu |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Menge | 100 ml |