Learn More
IKA EUROSTAR 100 Control
Artikelnummer. 31910336 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31910336 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910336 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020105159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 €
    2795.84 € / 1 Stück
    Sparen 264.16 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universeller Laborrührer und die richtige Lösung für fortgeschrittene Mischaufgaben bis zu 100 l (H2O) und Viskositäten bis zu 70.000 mPas.
  • Maximales Drehmoment von 100 Ncm bei niedrigen Drehzahlen und eine lineare Einstellung auf 60 Ncm bei Höchstgeschwindigkeit garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung für fortgeschrittene Labormischanwendungen.
  • Die neue Generation der EUROSTAR-Überkopfrührer vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung und benötigt dabei bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle, was sie für jedes Labor geeignet macht.
  • Die EUROSTAR-Steuerungsmodelle umfassen fortschrittliche Funktionen wie integrierte Temperaturmessung, reversible Drehrichtung (links/rechts), Intervallmodus und einen integrierten Schwingungssensor für eine verbesserte Prozessflexibilität und -steuerung.
  • Der integrierte Drehmomentsensor ermöglicht eine hochpräzise Drehmomentmessung mit einer Genauigkeit von ±1 Ncm und berechnet sowie zeigt die Viskosität in mPas direkt auf dem Bildschirm für kontinuierliches Prozessfeedback an.
  • Eine automatische Drehzahlanpassung im Bereich von 30 bis 2000 U/min gewährleistet konstante und zuverlässige Mischergebnisse, auch wenn sich die Viskosität des Mediums ändert.
  • Das große TFT-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick für eine bequeme und benutzerfreundliche Bedienung.
  • Der Schnellverschluss-Chuck ermöglicht es, Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge zu benötigen.
  • Die Funktion des Verriegelungsschlüssels verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen während des Betriebs und verbessert die Prozesssicherheit.
  • Integrierte Sicherheitsschaltungen ermöglichen eine automatische Abschaltung im Falle von Blockierungen oder Überlastungen, um sowohl den Benutzer als auch die Geräte zu schützen.
  • Die Schutzklasse IP 54 gewährleistet eine Beständigkeit gegen Wasserspritzer und Dampf für einen zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen.
  • Ein bürstenloser Motor sorgt für einen dauerhaften, sauberen und leisen Betrieb mit geringerem Wartungsaufwand.
  • Programmmodi und Graphenanzeige bieten fortschrittliche Steuerungsoptionen und verbesserte Überwachungsmöglichkeiten.
  • Mehrere Konnektivitätsoptionen, darunter USB RS232, Ethernet, drahtlos und Wi-Fi unterstützen Automatisierung und Integration in moderne Labor-Arbeitsabläufe.
  • Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware für digitale Workflow-Integration und Prozessdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 100 L
Display Widerstandsfähiger Touchscreen
Spannung 240 V
Abmessungen (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Steckertyp EU
Zertifizierung/Konformität Reinraum-7 ISO /8-Klassifikation
Spannfuttergröße 10 mm
Material Alu-Gussbeschichtung
Motortyp Bürstenlos, DC
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment Maximal 200 Ncm.
Typ Rührwerk
Viskosität 70.000 mPas
Gewicht (metrisch) 3.8 kg