Learn More
IKA™ EUROSTAR 100 Überkopfrührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13490567 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
EUROSTAR 100 Control
EUROSTAR 100 Digital
Abmessungen (L x B x H):
H x B x Durchm.: 267 x 86 x 230 mm
Höhe x Breite x Durchmesser: 248 x 86 x 208 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Abmessungen (L x B x H) unitSize
13490567 EUROSTAR 100 Digital Höhe x Breite x Durchmesser: 248 x 86 x 208 mm 1 Stück
13400577 EUROSTAR 100 Control H x B x Durchm.: 267 x 86 x 230 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13490567 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004238100
Halten Sie Ihre Proben kühl
Verwenden Sie den Aktionscode 27999
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen leistungsstarken Labormischer für eine Vielzahl von Mischanwendungen. Das IKA™ EUROSTAR 100 Steuerrührwerk passt die Geschwindigkeit automatisch mittels mikroprozessorgesteuerter Technologie an.
  • Eine RS 232- und eine USB-Schnittstelle erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter
  • Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Rückwärtsfunktion
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo Halter im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 1.300 U/min
Fassungsvermögen 100 l
Display 7-Segment-LED
Spannung 230 V
Wirkleistung 186 W
Abmessungen (L x B x H) Höhe x Breite x Durchmesser: 248 x 86 x 208 mm
Höhe (metrisch) 248 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 186 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell EUROSTAR 100 Digital
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Drehmoment 100 Ncm
Viskosität 70.000 mPas