Learn More
IKA™ EUROSTAR 100 Control Überkopfrührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8007174 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
EUROSTAR 100 Control
Abmessungen (L x B x H):
H x B x Durchm.: 267 x 86 x 230 mm
H x B x Durchm.:248 x 86 x 208 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13400577
Marke: IKA™ 0004028500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen leistungsstarken Labormischer für eine Vielzahl von Mischanwendungen. Das IKA™ EUROSTAR 100 Steuerrührwerk passt die Geschwindigkeit automatisch mittels mikroprozessorgesteuerter Technologie an.
  • Eine RS 232- und eine USB-Schnittstelle erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter
  • Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Rückwärtsfunktion
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 1.300 U/min
Fassungsvermögen 100 l
Display TFT
Spannung 230 V
Wirkleistung 186 W
Abmessungen (L x B x H) H x B x Durchm.: 267 x 86 x 230 mm
Höhe (metrisch) 267 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 186 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell EUROSTAR 100 Control
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Drehmoment 100 Ncm
Viskosität 70.000 mPas