Learn More
IKA EUROSTAR 20 Digital
Artikelnummer. 31910342 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31910342 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910342 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020105154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 €
    930.70 € / 1 Stück
    Sparen 89.30 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Richtige Lösung für einfache Mischaufgaben bis zu 25 l (H2O) und Viskositäten bis zu 10.000 mPas.
  • Das maximale Drehmoment von 40 Ncm bei niedrigen Geschwindigkeiten und die lineare Einstellung auf 20 Ncm bei Höchstgeschwindigkeit garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung.
  • Die neue Generation der EUROSTAR-Überkopfrührer vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung.
  • Mit bis zu 23 % weniger Platz im Vergleich zu den vorherigen Modellen passen sie perfekt in jedes Labor.
  • Die innovative Drehmomenttrendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe (±6 Ncm Genauigkeit).
  • Der Drehmomenttrend wird direkt auf der Anzeige angezeigt und liefert wichtige Rückmeldungen zum Mischprozess.
  • Dank automatischer Drehzahlanpassung im Bereich von 30 bis 2000 U/min werden konstante Ergebnisse gewährleistet, auch wenn sich die Viskosität des Mediums ändert.
  • Benutzerfreundlich: Ein großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick an.
  • Der Schnellverschluss-Chuck ermöglicht es, die Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge.
  • Schlossschlüssel: Verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen.
  • Sicherheitskreise: Automatische Abschaltung im Falle von Blockade oder Überlastung.
  • Schutzklasse IP 54: Widerstandsfähig gegen Spritzwasser und Dampf für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Bürstenloser Motor: Langlebig, sauber und leise im Betrieb.
  • USB und RS232-Schnittstellen.
  • Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware zur Integration in digitale Arbeitsabläufe und zur Dokumentation von Prozessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 L
Display LCD
Spannung 240 V
Abmessungen (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Steckertyp EU
Zertifizierung/Konformität Reinraum-7 ISO /8-Klassifikation
Spannfuttergröße 10 mm
Material Alu-Gussbeschichtung
Motortyp Bürstenlos, DC
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment Maximal 40 Ncm.
Typ Rührwerk
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (metrisch) 3.8 kg