Learn More
IKA EUROSTAR20 High Speed Digital
Artikelnummer. 31910347 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31910347 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910347 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020105160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 €
    2422.81 € / 1 Stück
    Sparen 227.19 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgeschwindigkeits-Laborrührer und die richtige Lösung für einfache Mischarbeiten bis zu 20 l (H2O) und Viskositäten bis zu 50.000 mPas.
  • Maximales Drehmoment von 40 Ncm bei niedrigeren Drehzahlen von 150 bis 600 U/min sowie eine lineare Einstellung auf 20 Ncm bei maximaler Drehzahl von 600 bis 6000 U/min garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung für anspruchsvolle Labormischanwendungen.
  • Die neue Generation der EUROSTAR-Überkopfrührer vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung und benötigt dabei bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle, was sie ideal für jede Laborumgebung macht.
  • Eine innovative Drehmomenttrendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe mit einer Genauigkeit von ±6 Ncm, direkt auf dem Sieb angezeigt, um während des Mischprozesses ein wichtiges Feedback zu geben.
  • Eine automatische Drehzahlanpassung im Bereich von 150 bis 6000 U/min gewährleistet konstante und zuverlässige Ergebnisse, auch wenn sich die Viskosität des Mediums während des Betriebs ändert.
  • Mit der Lieferung ist die R 6000 Präzisionsrührwelle mit 280 mm Länge und maximaler Eintauchtiefe von 220 mm für präzise und effiziente Rühranwendungen enthalten.
  • Das benutzerfreundliche große LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick an, während der Schnellverschluss-Chuck es ermöglicht, Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge zu benötigen.
  • Die Funktion des Verriegelungsschlüssels verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen und gewährleistet einen sicheren und unterbrochenen Betrieb während der Experimente.
  • Integrierte Sicherheitsschaltkreise ermöglichen eine automatische Abschaltung im Falle von Verstopfungen oder Überlastungen für eine verbesserte Laborsicherheit und Geräteschutz.
  • Die Schutzklasse IP 54 bietet Widerstand gegen Spritzwasser und Dampf und gewährleistet so eine zuverlässige Anwendung unter anspruchsvollen Laborbedingungen.
  • Ein bürstenloser Motor bietet einen langlebigen, sauberen und leisen Betrieb für eine langlebige und wartungsfreundliche Leistung.
  • Eingebaute Timer- und Zählerfunktionen unterstützen zeitlich begrenzte Experimente und verbessern die Effizienz des Arbeitsablaufs in Laborprozessen.
  • USB und RS232-Schnittstellen ermöglichen eine einfache Konnektivität, während die Kompatibilität mit labworldsoft™ Laborsoftware die Integration in digitale Arbeitsabläufe und Prozessdokumentation unterstützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 150 bis 6.000 U/min
Fassungsvermögen 20 L
Display LCD
Spannung 240 V
Abmessungen (L x B x H) 191 x 89 x 306 mm
Steckertyp EU
Material Alu-Gussbeschichtung
Motortyp Bürstenlos, DC
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment Maximal 40 Ncm.
Typ Rührwerk
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (metrisch) 5.2 kg