Learn More
IKA™ EUROSTAR 200 Control P4 Rührwerk
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Umfasst eine abnehmbare, drahtlose Fernbedienung und ein digitales TFT-Display
- Automatische Drehzahleinstellung durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs
- Durch eine RS232- und eine USB-Schnittstelle kann der Rührer alle Parameter ansteuern und dokumentieren
- Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Timer-Funktion
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Sperrfunktion
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
- H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 4 bis 530 U/min |
| Fassungsvermögen | 100 l |
| Display | TFT |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 134 W |
| Höhe (metrisch) | 379 mm |
| Breite (metrisch) | 91 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 134 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | EU |
| Mehr anzeigen |