Description
Includes
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
Requires
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
- Automatische Drehzahlanpassung von 6 bis 2000 U/min durch mikroprozessorgesteuerte Technologie.
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Wellendrehzahl mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Probenviskosität eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Order Info
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
Certifications
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
Compliance
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
Warranty
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
IKA, EUROSTAR, 400, Steuerung, Rührwerk
Specifications
Specifications
| Geschwindigkeit | 6 bis 2.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 150 l |
| Spannung | 100/230 V |
| Wirkleistung | 226 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 245 x 114 x 325 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Gewicht (metrisch) | 8,4 kg |