Learn More
IKA EUROSTAR 40d Plattenstand-Lösung
Artikelnummer. 31941073 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31941073 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31941073 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 €
    1770.01 € / 1 Stück
    Sparen 169.99 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximales Drehmoment von 60 Ncm und eine lineare Einstellung auf 40 Ncm bei Höchstgeschwindigkeit gewährleisten zuverlässige und leistungsstarke Leistung.
  • Vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung
  • Benötigt bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle und passt perfekt in jedes Labor
  • Geeignet für einfache Mischaufgaben bis zu 40 l (H2O) und Viskositäten bis zu 30.000 mPa
  • Innovative Drehmomenttrendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe mit einer Genauigkeit von ±6 Ncm
  • Zeigt den Drehmomenttrend direkt auf dem Bildschirm an und liefert wichtige Rückmeldungen zum Mischprozess
  • Hält die gewünschte Rührgeschwindigkeit von 30 bis 2.000 U/min, selbst bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der Materialviskosität
  • ISO Die Klasse 7/8 Reinraumkonformität ermöglicht den Einsatz in Reinraumumgebungen in Pharma-, Biotech-, Medizintechnik-, Elektronik- und Luft- und Raumfahrtlaboren sowie in Industrien, in denen die Partikelkontrolle entscheidend ist
  • Maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
    • Benutzerfreundlich: Großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick an
    • Quick Sense Keyless Chuck: Ermöglicht es, die Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge
    • Lock-Schlüssel: Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen
    • Sicherheitsschaltkreise: automatische Sicherheitsabschaltung bei einer Rührlaufradblockade oder benutzerdefinierte Drehmomentgrenze
    • Schutzklasse IP 54: Widerstandsfähig gegen Spritzwasser und Dampf für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
    • Bürstenloser Motor: Langlebig, sauber und leise im Betrieb
  • Konnektivität und Dokumentation
    • USB und RS232-Schnittstellen
    • Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware zur Integration in digitale Arbeitsabläufe und zur Dokumentation von Prozessen
  • Eigenschaften
    • 23 % kleiner als die vorherigen Modelle
    • Messung des Drehmomenttrends
    • Quick Sense Schlüsselloser Chuck
    • Sicherheitsstoppmodus: Wenn das Drehmoment im Fall eines Gefäßbruchs dramatisch sinkt
    • Reinraum-7 ISO /8-Klassifikation
    • IP 54
    • Timer-/Zählerfunktion
    • Schlüssel für Schloss
    • LCD-Anzeige
    • USB Schnittstelle
    • RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 40 L
Display LCD
Spannung 100/240 V
Steckertyp EU
Typ Rührwerk