Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 Control Rührwerk
Product Code. 13480567 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Steckertyp Unit Size
13480567 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 13480567 Supplier IKA™ Supplier No. 0004440000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2819.21 €
    2700.00 € / 1 Stück
    Sparen 119.21 €
    4% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Includes
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Requires
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Universelles Laborrührwerk mit einer abnehmbaren, drahtlosen Fernbedienung und einem digitalen TFT-Display.
  • Eine RS232- und eine USB-Schnittstelle erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter
  • Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
Order Info
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Certifications
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Compliance
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Warranty
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 40 l
Display TFT
Spannung 230 V
Wirkleistung 176 W
Höhe (metrisch) 267 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Spannfuttergröße 0,5 bis 10 mm
Enthält RS232 und eine USB-Schnittstelle
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell EUROSTAR 60 Control
Motortyp Bürstenlos, DC
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +350 °C
Drehmoment 60 Ncm
Viskosität 50.000 mPas