Learn More
IKA EUROSTAR 60c Hub-Lösung
Artikelnummer. 31941082 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31941082 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31941082 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 €
    4194.69 € / 1 Stück
    Sparen 395.31 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universeller Laborrührer für fortgeschrittene Mischaufgaben bis zu 60 l (H2O) und Viskositäten bis zu 50.000 mPa.
  • Vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung
  • Benötigt bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle und passt perfekt in jedes Labor
  • Maximales Drehmoment von 100 Ncm und eine lineare Einstellung auf 60 Ncm bei Höchstgeschwindigkeit garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung
  • Verfügt über integrierte Temperaturmessung, reversible Drehrichtung (links/rechts), Intervallmodus und integrierten Schwingungssensor
  • Integrierter Drehmomentsensor bietet eine hochpräzise Drehmomentmessung mit einer Genauigkeit von ±1 Ncm
  • Drehmomentmessdaten können verwendet werden, um die Viskosität (mPa) basierend auf vom Nutzer gewählten Rührer- und Gefäßkriterien zu berechnen, was wichtige Rückmeldungen zum Mischprozess liefert. Erhält die gewünschte Rührgeschwindigkeit von 30 bis 2.000 U/min, selbst bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der Materialviskosität
  • ISO Die Klasse 7/8-Reinraumkonformität ermöglicht den Einsatz in Reinraumumgebungen in Pharma-, Biotech-, Medizintechnik-, Elektronik- und Luftfahrtlaboren sowie in Industrien, in denen die Partikelkontrolle entscheidend ist
  • Maximum Safety und Zuverlässigkeit
    • Benutzerfreundlich: Großes TFT-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick an
    • Quick Sense Keyless Chuck: Ermöglicht es, die Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge
    • Lock-Schlüssel: Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen
    • Sicherheitsschaltkreise: automatische Sicherheitsabschaltung bei einer Rührlaufradblockade oder benutzerdefinierte Drehmomentgrenze
    • Schutzklasse IP 54: Widerstandsfähig gegen Spritzwasser und Dampf für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
    • Bürstenloser Motor: Langlebig, sauber und leise im Betrieb
  • Konnektivität und Dokumentation
    • Programmmodi und Graph-Anzeige bieten fortschrittliche Steuerungsoptionen
    • Weitere Schnittstellen: USB RS232, Ethernet, drahtlos und Wi-Fi Konnektivität bieten erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten
    • Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware zur Integration in digitale Arbeitsabläufe und zur Dokumentation von Prozessen
  • Merkmale
    • Viskositätsmessung (mPa)
    • Hochpräzise Drehmomentmessung ±1 Ncm
    • Schwingungssensor
    • Integriertes Licht
    • Links-/Rechtsdrehrichtung (Intervallmodus)
    • Geschwindigkeit: Softstart in 3 Modi
    • Chaotischer Mischmodus
    • Anzeige des Schlossrings (Chuck)
    • Temperaturmessung
    • Programmmodus
    • Graphenanzeige
    • TFT-Anzeige
    • Drahtlose (WPAN), Ethernet- und WLAN-Verbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 60 L
Display TFT
Spannung 100/240 V
Steckertyp EU
Typ Rührwerk