Learn More
Deltalab™ Durchsichtiger konischer PP-Schlauch mit blauer HDPE-Kappe
Beschreibung
- Eurotube
- Graduiert
- Kappe mit interner elastischer Obturation für hermetischen Verschluss
- Sterile Modelle sind nicht zum Autoklavieren geeignet
- Nicht sterile Modelle autoklavierbar bei 121 °C, mit Kappe auf Gewinde, aber unverschlossen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Zentrifugationstests in Immunologie und Mikrobiologie |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Verpackung | 500, einzeln verpackt |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |