Learn More
Deltalab™ Durchsichtiger konischer PP-Schlauch mit blauer HDPE-Kappe
Artikelnummer. 12137941
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Sterilität:
Steril
Anzahl pro Packung:
1
100
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12137941
Marke: Deltalab™ 429920
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie den konischen Deltalab™ Schlauch aus transparentem PP mit blauer HDPE-Kappe für Zentrifugationstests in Immunologie-Labors, Mikrobiologie und mehr.
  • Eurotube
  • Graduiert
  • Kappe mit interner elastischer Obturation für hermetischen Verschluss
  • Sterile Modelle sind nicht zum Autoklavieren geeignet
  • Nicht sterile Modelle autoklavierbar bei 121 °C, mit Kappe auf Gewinde, aber unverschlossen
Specifications
Verschlussfarbe Blau
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für Zentrifugationstests in Immunologie und Mikrobiologie
Anzahl pro Packung 100
Verpackung 5 x 100
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (metrisch) 122 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Konisches Röhrchen