Learn More
Deltalab™ Durchsichtiger konischer PP-Schlauch mit blauer HDPE-Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Sterilität:
Steril
Anzahl pro Packung:
1
100
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Eurotube
- Graduiert
- Kappe mit interner elastischer Obturation für hermetischen Verschluss
- Sterile Modelle sind nicht zum Autoklavieren geeignet
- Nicht sterile Modelle autoklavierbar bei 121 °C, mit Kappe auf Gewinde, aber unverschlossen
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Zentrifugationstests in Immunologie und Mikrobiologie |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verpackung | 5 x 100 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 122 mm |
| Show More |