Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ 10.0 NTU Kalibrierstandard für TB1000
Artikelnummer. 11573755
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
11573755 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11573755 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X344318
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Trübungsmessgeräte der Serie CyberScan TB1000 und ihre Zubehörteile und Standards erfüllen die strengen Anforderungen der Wissenschaftler von heute.
Der EUtech™ 10.0 NTU Kalibrierstandard wird zur Kalibrierung des Turbidimeters CyberScan TB1000 verwendet. Die Trübungsmessgeräte der Serie CyberScan TB1000 und ihre Zubehörteile und Standards erfüllen die strengen Anforderungen der Wissenschaftler von heute.
Merkmale:
  • 125 ml-Flasche
  • Anwendungsbereiche: CyberScan TB1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrierstandards
Zur Verwendung mit (Geräte) CyberScan TB 1000
Beschreibung 10.0 NTU Kalibrierstandard
Volumen (metrisch) 125 mL