Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 2700 Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 11513865
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (Salinität):
0 bis 80 ppt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (Salinität) Packungsgröße
11513865 0 bis 80 ppt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11513865 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X543905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 €
    1170.00 € / 1 Stück
    Sparen 90.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Mit automatischer Standardisierung, automatischer Kalibrierung und automatischer Bereichswahl akzeptiert Eutech™ CON2700 2-Zellelektroden und 4-Zellelektroden, die eine breite Palette an Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu ±1 % des gesamten Messbereichs ermöglichen. Das Messgerät wird mit einem Mehrfachdatenbildschirm geliefert, der gleichzeitig Leitfähigkeitsmesswerte, Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierpunkte, Datum und Uhrzeit anzeigt.
Merkmale:
Leitfähigkeit
  • Bereich: 0.050 μS bis 500.0 mS
  • Auflösung: 0.01 / 0.1 μS ; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS
  • Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Kal. Punkte: Max. 5
  • Zellkonstante: 0.010 bis 10.000
TDS
  • Bereich (abhängig vom TDS-Faktor): 0.050 ppm bis 500 ppt (@ TDS-Faktor 1.00)
  • Auflösung: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
  • Kal. Punkte: Max. 5
Salinität
  • Bereich: 0.0 bis 80.0 ppt
  • Auflösung: 0.01 / 0.1 ppm ; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
  • Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
Widerstandsfähigkeit
  • Bereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
  • Auflösung: 0.01 / 0.1 Ohm ; 0.001 / 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
  • Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
Temperatur
  • Bereich (Messgerät): 0.0 bis 100.0 °C / 32.0 bis 212.0 °F
  • Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °
  • Genauigkeit: ±0.3 °C / ±0.5 °F
  • Koeffizient (pro ° C): Linear & rein ; 0.000 bis 10.000 %
  • Normierung: 15.0 bis 30.0 °C / 59.0 bis 86.0 °F
  • Kompensierung: ATC /mTC
  • Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Measurement Modes Leitfähigkeit
Bereich (Leitfähigkeit) 0,050 µS bis 500 mS
Bereich (elektrischer Widerstand) 2 Ω bis 20 mΩ
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) 0,050 ppm bis 500 ppt
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C