Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CD 650
Artikelnummer. 12971758
Ansicht ändern
Click to view available options
IP-Bewertung:
IP 67
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. IP-Bewertung Packungsgröße
12971758 IP 67 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12971758 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X430802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 €
    2290.00 € / 1 Stück
    Sparen 245.00 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die CyberScan-CD650 ermöglicht die gleichzeitige Messung und Anzeige von Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff.
Die Eutech™ CyberScan CD 650 ist ein handliches, wasserfestes Multiparameter-Messgerät für Leitfähigkeit/TDS-/Resistivität/Salinität/gelösten Sauerstoff. Ausgestattet mit der Raffinesse von Labormessgeräten ermöglicht die CyberScan-CD von Eutech650 die gleichzeitige Messung und Anzeige von Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff. Das intuitive Messgerät mit integrierten Eingabeaufforderungen und Tipps zur Fehlerbehebung verfügt über eine fortschrittliche drahtlose Kommunikationstechnologie für die einfache Datenübertragung zwischen Messgerät und PC und ist IP67-wasserfest für raue Einsatzbedingungen.
Eigenschaften
  • Gleichzeitige Messung und Anzeige von drei Parametern
  • ±1 % des Endwerts bei 3-dezimaler Auflösung über einen großen Messbereich
  • Geeignet für Leitfähigkeitssonde mit zwei und vier Zellen zur Messung von bis zu 500 m/s— Messgerät zur Messung von Reinstwasser!
  • Wählbare Mehrpunktkalibrierung für präzisere Leitfähigkeitsmessungen oder Einzelpunktkalibrierung für schnelle und bequeme Kalibrierung ohne Fehler
  • Misst 90.00 mg/l in der DO-Konzentration und 600 % in der DO-Sättigung. Damit bietet sie einen der breitesten Messbereiche für gelösten Sauerstoff, die heute auf dem Handheld-Markt angeboten werden.
  • Schnelle und einfache DO-Kalibrierung mit 100 %iger Kalibrieroption gegen atmosphärische Luft oder 0 %ige Kalibrierung gegen eine Nulllösung
  • Salinitäts-, Temperatur- und Druckausgleich—genaue Messwerte unter verschiedenen Bedingungen
  • Keine Aufwärmzeit durch galvanisches Messsystem erforderlich
  • Übersichtliches mit Hintergrundbeleuchtung der Elektrodenstatusanzeige, Kalibrierdaten und gleichzeitiger Anzeige von bis zu 4 Parametern
  • Aufgezeichnete Messwerte werden einzeln mit Uhrzeit und Datum im GLP-konformen Format gestempelt
  • Das Messgerät für die automatische Protokollierung speichert Messwerte automatisch innerhalb von Sekunden, um Datenverlust zu vermeiden
  • Der permanente Speicher speichert Informationen und Geräteeinstellungen, auch wenn die Batterien leer sind
  • Vier Stufen des Kennwortschutzes verhindern Manipulationen oder versehentliches Löschen von Daten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil 9 V-DC-Adapter,500 mA
Genauigkeit Salinitätskorrektur: 0.1 ppt
Ausgänge IrDA Drahtlose Kommunikation
Genauigkeit (Barometer) 0.1 mmHg oder0.1 kPa
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % FS +1 LSD
Genauigkeit (RDO) 0.1 % ; ±0.2 mg/l / ±0.2 %
Genauigkeit (Salinität) ±1 % FS +1 LSD
Genauigkeit (TDS) ±1 % FS +1 LSD
Alarmausgang HI-LO-Grenzwertalarm, Kalibrieralarm
Luftdruckkorrektur: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor
Akkutyp 4 X 1.5 V AA Alkalibatterien
Zellkonstante 0.010 bis 10.000
Beschreibung Wasserfestes CyberScan CD 650 Handmessgerät für Leitfähigkeit/TDS/Resistivität/Salinität/gelösten Sauerstoff mit 4-Zellen-Leitfähigkeitssonde CONSEN9203 J, ECDOHANDYNUS-Sonde für gelösten Sauerstoff , DAS-Software, Halterung für mehrere Sonden, Netzadapter und Tragetasche (alle Sonden werden mit einem 3 m langen Kabel geliefert).
Displaytyp Multidaten-Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung;7.2 cm (H) x5.4 cm (B)
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, gelöster Sauerstoff, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Bereich (Leitfähigkeit) .. bis 500 mS/cm
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) bis 500,0 ppt
Temperaturbereich (metrisch) -10,0 °C° bis +110,0 °C°
Enthält Automatische Kalibrierung; Optionen zur Datenprotokollierung mit indizierten Zeit-/Datumsangaben, GLP-Konformität; gleichzeitige Anzeige und Messung von 4 Parametern; Alarm wegen Kalibrierfälligkeit; Anzeige für pH-Anstieg/Offset & Selbstdiagnose
Hauptspeicher 500 Datensätze mit Datum-/Zeitstempelung & Sicherheitskennwortschutz
Druckauflösung 450 bis 825 mmHg / 59.9 bis 109.9 kP
Bereich (RDO) 0 Bis 90.00 mg/l oder ppm/0 bis 600 %
Auflösung Salinitätskorrektur: 0.0 bis 50.0 ppt
Auflösung (Leitfähigkeit)  0.05 % FS
Auflösung (RDO) 0.01 mg/l oder ppm
Auflösung (Salinität) 0.05 % FS
Auflösung (TDS) 0.05 % FS
Salinitätsfaktor Salinitätskorrektur: Automatisch
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
Temperaturkompensation Automatisch/Manuell (0 bis 100 °C)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
Temperaturauflösung 0.1 °C/°F