Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PC 650 Multiparameter-Messgerät
Artikelnummer. 10415183
Ansicht ändern
Click to view available options
Measurement Modes:
PH, mV, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Measurement Modes Packungsgröße
10415183 PH, mV, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10415183 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X430602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 €
    1910.00 € / 1 Stück
    Sparen 160.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Der CyberScan PC650 von Eutech kombiniert zwei der beliebtesten elektrochemischen Parameter und ermöglicht die gleichzeitige Messung von pH, Leitfähigkeit und Temperatur mit einem Handgerät. Für den Einsatz in industriellen, ökologischen, Wasserqualitätstests, Aquakulturanwendungen.
Eigenschaften:
  • Misst und zeigt drei Parameter gleichzeitig an
  • ±1 % des Skalenendwerts bei 3-stelliger dezimaler Auflösung über einen breiten Messbereich hinweg
  • Ionenmessfunktionen mit 3-stelliger Auflösung
  • Geeignet für Leitfähigkeitssonden mit zwei und vier Zellen zur Messung von bis zu 500 m/s — Messgerät zur Messung von Reinwasser
  • Wählbare Mehrpunktkalibrierung für präzisere Leitfähigkeitsmessungen oder Einzelpunktkalibrierung für schnelle und bequeme Kalibrierung ohne Fehler
  • Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Elektrodenstatusbericht, Kalibrierungsdaten und gleichzeitige Anzeige von bis zu 4 Parametern
  • Robust und wasserdicht gemäß IP67, für Anwendungen in wirdrigen Umgebungen. Das Messgerät schwimmt auf Wasser
  • Leicht verständliche Eingabeaufforderungen für einfache Einrichtung, Kalibrierung und Fehlerbehebung
  • Aufgezeichnete Messwerte werden einzeln mit Uhrzeit und Datum im GLP-konformen Format gestempelt
  • Das Messgerät für die automatische Protokollierung speichert Messwerte automatisch innerhalb von Sekunden, um Datenverlust zu vermeiden
  • HI-LO-Grenzwertalarm für eine einfache Qualitätskontrolle –Messgerät warnt, wenn die Messwerte außerhalb ausgewählter Bereiche liegen
  • Drahtlose Informationstechnologie: Keine Drähte, keine Kabel—Übertragen Sie Daten mit nur einem Knopfdruck vom Messgerät
  • Der permanente Speicher speichert Informationen und Geräteeinstellungen, auch wenn die Batterien leer sind
  • Vier Stufen des Kennwortschutzes verhindern Manipulationen oder versehentliches Löschen von Daten
  • Kalibrieralarm: Keine veralteten Kalibrierungen mehr
Technische Daten:
  • pH-Bereich: pH -2,000 bis 20,000
  • Anzahl der pH-Wert-Kalibrierungspunkte: 1 (Offset) bis 6 Punkte
  • pH-Wert-Pufferoption USA, NIST, DIN, PWB, kundenspezifisch
  • mV-Bereich: ±2000,0mV
  • Ionenkonzentrationsbereich: 0,001 bis 19900
  • Anzahl der Ionenkalibrierungspunkte: Max. 8
  • Leitfähigkeitsbereich: ... bis 500 mS/cm
  • Zellkonstante: 0,010 bis 10,000
  • Temperaturkoeffizient: Linear & Rein
  • TDS-Bereich: .. bis 500,0 ppt
  • Salinitätsbereich: 0 bis 80 ppt
  • Auflösung & Genauigkeit: 0,05 % FS & ±1 % FS +1 LSD
  • Temperaturbereich: -10,0 C bis 110,0 °C (14,0 bis 230,0 °F)
  • Temperaturkompensation: Automatisch/manuell (0 bis 100 °C)
  • Speicher: 500 Datensätze mit Datums-/Zeitstempelung
  • Sicherheit: Kennwortschutz
  • Ausgänge: IrDA Drahtlose Kommunikation
  • Anzeige: Hintergrundbeleuchtete Punktmatrix zur Anzeige mehrerer Daten; 7,2 cm (H) x 5,4 cm (B)
  • Sonderfunktionen: Automatische Kalibrierung; Optionen zur Datenprotokollierung mit indizierten Zeit-/Datumsangaben, GLP-Konformität; gleichzeitige Anzeige und Messung von 4 Parametern; Alarm wegen Kalibrierfälligkeit; Anzeige für pH-Wert-Anstieg/Offset & Selbsttest
  • Leistung: 4 x 1,5 V AA-Alkalibatterien oder 9VDC-Netzteil, 500 mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge IrDA drahtlose Kommunikation
Beschreibung Wasserfestes CyberScan PC 650 pH/mV/Ionen/Leitfähigkeit/TDS/Resistivität/Salinitäts-Handmessgerät mit pH-Elektrode ECFC252203B, 4-Zellleitfähigkeitssonde, DAS-Software, Netzteil und Tragekit-Set (alle Sonden werden mit 3 m langem Kabel geliefert)
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes PH, mV, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C