Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multiparameter-Messgerät
Artikelnummer. 12981758
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (pH):
-2,000 bis 20,000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) Packungsgröße
12981758 -2,000 bis 20,000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12981758 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X430903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 €
    2150.00 € / 1 Stück
    Sparen 180.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Eutech™ CyberScan PCD650 Multi-Parameter-Messgerät zur Messung von pH, mV, Ion, Leitfähigkeit, TDS, Widerstand, Salzgehalt und gelöstem Sauerstoff. Die robuste CyberScan PCD600 vereint die Stärken aller Messgeräte der CyberScan 650-Serie und ist unser wasserfester Handheld der Spitzenklasse, der die gleichzeitige Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und Temperatur gleichzeitig ermöglicht. Verfügt über ein übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung der Elektrodenstatusanzeige, Kalibrierdaten und gleichzeitiger Anzeige von bis zu 4 Parametern.
Merkmale:
  • Gleichzeitige Messung und Anzeige von vier Parametern
  • ±1 % des Endwerts bei 3-dezimaler Auflösung über einen großen Messbereich
  • Ionenmessfunktionen mit 3-stelliger Auflösung
  • Geeignet für Leitfähigkeitssonde mit zwei und vier Zellen zur Messung von bis zu 500 m/s— Messgerät zur Messung von Reinstwasser!
  • Wählbare Mehrpunktkalibrierung für präzisere Leitfähigkeitsmessungen oder Einzelpunktkalibrierung für schnelle und bequeme Kalibrierung ohne Fehler
  • Misst 90.00 mg/l in DO-Konzentration und 600 % in DO-Sättigung
  • Schnelle und einfache DO-Kalibrierung mit 100 %iger Kalibrieroption gegen atmosphärische Luft oder 0 %ige Kalibrierung gegen eine Nulllösung
  • Salinitäts-, Temperatur- und Druckausgleich—genaue Messwerte unter verschiedenen Bedingungen
  • Keine Aufwärmzeit durch galvanisches Messsystem erforderlich
  • Leicht verständliche Eingabeaufforderungen für eine einfache Einrichtung, Kalibrierung und Fehlerbehebung
  • Aufgezeichnete Messwerte werden einzeln mit Uhrzeit und Datum im GLP-konformen Format gestempelt
  • Das Messgerät für die automatische Protokollierung speichert Messwerte automatisch innerhalb von Sekunden, um Datenverlust zu vermeiden
  • Drahtlose Informationstechnologie: Keine Drähte, keine Kabel—Übertragen Sie Daten mit nur einem Knopfdruck vom Messgerät zum Computer
  • Der permanente Speicher speichert Informationen und Geräteeinstellungen, auch wenn die Batterien leer sind
  • Vier Stufen des Kennwortschutzes verhindern Manipulationen oder versehentliches Löschen von Daten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge IrDA Drahtlose Kommunikation
Genauigkeit (Barometer) 0.1 mmHg oder0.1 kPa
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % FS +1 LSD
Genauigkeit (ISE) ±0.5 % FS (Mono);1 % FS (div)
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (RDO) 0.1 % ; ±0.2 mg/l / ±0.2 %
Genauigkeit (Salinität) ±1 % FS +1 LSD
Genauigkeit (TDS) ±1 % FS +1 LSD
Alarmausgang Kalibrierung fällig, HI-LO-Grenzwert (Messwert außerhalb des Bereichs)
Luftdruckkorrektur: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor
Akkutyp 4 X 1.5 V AA Alkalibatterien
Kalibrierpunkte (ISE) Max. 8
Kalibrierpunkte (pH) 1 (Offset) zu 6 Punkten
Zellkonstante 0.010 bis 10.000
Beschreibung Wasserfestes CyberScan PCD650 Messgerät für pH/ mV/Ion/Leitfähigkeit/TDS/Resistivität/Salinität/gelösten Sauerstoff mit DAS-Software und Multi-Sondenhalter. pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB, Benutzerdefiniert
Displaytyp Multidaten-Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung;7.2 cm (H) x5.4 cm (B)
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes PH, mV, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Widerstandsfähigkeit, Salinität, gelöster Sauerstoff, mV, Ion, Conductivity, TDS, Resistivity, Salinity, Dissolved Oxygen
Bereich (Leitfähigkeit) .. bis 500 mS/cm
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) bis 500,0 ppt
Auflösung (ISE) 2 oder 3 Stellen
Auflösung (pH) 0.1/0.01/0.001 pH
Temperaturbereich (metrisch) –10,0 °C bis +110,0 °C (Messgerät)
Enthält Automatische Kalibrierung; Optionen zur Datenprotokollierung mit indizierten Zeit-/Datumsangaben, GLP-Konformität; gleichzeitige Anzeige und Messung von 4 Parametern; Alarm wegen Kalibrierfälligkeit; Anzeige für pH-Anstieg/Offset & Selbstdiagnose
Hauptspeicher 500 Datensätze mit Datum-/Zeitstempelung & Sicherheitskennwortschutz
Stromversorgung 9 V-DC-Adapter,500 mA
Druckauflösung 450 bis 825 mmHg / 59.9 bis 109.9 kP
Bereich (ISE) 0.001 bis 19900
Bereich (RDO) 0 Bis 90.00 mg/l oder ppm/0 bis 600 %
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.05 % FS
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (RDO) 0.01 mg/l oder ppm
Auflösung (Salinität) 0.05 % FS
Auflösung (TDS) 0.05 % FS
Salinitätsfaktor Salinitätskorrektur = Automatisch, Genauigkeit und Auflösung = 0.0 bis 50.0 ppt und 0.1 ppt
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
Temperaturkompensation Automatisch/Manuell (0 bis 100 °C); Temperaturkoeffizient = Linear und rein
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F (Messgerät)
Temperaturauflösung 0.1 °C/°F