Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620130 pH-Elektrode
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese pH-Kombinationselektrode mit Glaskörper und offenem Diaphragma wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. 10 ml Elektrolyt-Nachfülllösung im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- Parameter: pH
- Bereich: pH 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
- Art des Diaphragmas: offenes Diaphragma
- Interner Referenztyp: Ag/AgCl
- Versiegelt/nachfüllbar: Nachfüllbar
- Referenzkontakt: Doppel
- Nachfülllösung für Referenzelektrolyt: EC636430
- Abmessungen (Schaft): 140 x 12 mm
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: BNC-Anschluss
- Zur Verwendung mit: allen pH-Messgeräten mit BNC-Eingang
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Doppel |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | pH-Elektrode |