Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC72522R01B pH-Elektrode
Artikelnummer. 11599144
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 13
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
11599144 0 bis 13 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11599144 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X099414
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Merkmale:
  • Parameter: pH
  • Bereich: pH 0 bis 13
  • Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
  • Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
  • Interner Referenztyp: Ag/AgCl
  • Versiegelt/nachfüllbar: Nachfüllbar
  • Referenzverbindung: Doppel
  • Referenzelektrolyt nachfüllen: ECRE002
  • Abmessungen (Welle): 90 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Steckverbinder: BNC-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Nachfüllbare Mehrzweck-pH-Kombinationselektrode mit Kunststoffkörper und Doppeldiaphragma, 12 x 90 mm, BNC-Anschluss, 1 m-Kabel und 10 ml nachfüllbarer Elektrolyt
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Doppel
Material Kunststoff
pH-Bereich 0 bis 13
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH-Elektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Messung
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C