Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901J pH/Temperatur-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 11762897
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
8-Pin BNC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11762897 8-Pin BNC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11762897 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X417003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 €
    144.00 € / 1 Stück
    Sparen 14.00 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ ECFC7352901J pH/Temp Kombinationselektrode ist eine universelle, mit Gel gefüllte 3-in-1 pH/Temperatur-Kombinationselektrode aus Kunststoff.
Merkmale:
  • Parameter: pH / Temperatur
  • Bereich; 1 bis 13 pH
  • Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
  • Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
  • Interner Referenztyp: Ag/AgCl
  • Versiegelt/nachfüllbar: Versiegelt
  • Referenzkontakt: Einzeln
  • Abmessungen (Schaft): 90 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Anschluss: BNC & 8-polig
  • Verwendet mit: pH 620, 610, 600, PC 650, PD 650, PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinationselektrode
Anschlusstypen 8-Pin BNC