Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960101B ORP-Elektrode
Artikelnummer. 11859191
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11859191 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11859191 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X256612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 €
    201.00 € / 1 Stück
    Sparen 15.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die sowohl ORP- als auch pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese pH-Kombinationselektrode mit Glaskörper und offenem Diaphragma wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. 10 ml Elektrolyt-Nachfülllösung im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
  • Parameter: Redoxpotential (ORP)
  • Bereich: - 1000 bis 1000 mV
  • Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
  • Sensortyp: Platinum-Pin
  • Interner Referenztyp: Ag/AgCl
  • Versiegelt/nachfüllbar: Versiegelt
  • Referenzkontakt: Einzeln
  • Referenzelektrolyt Nachfüllung: –
  • Abmessungen (Schaft): 90 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Anschluss: BNC-Anschluss
  • Zur Verwendung mit: allen pH-Messgeräten mit BNC-Eingang
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung ORP low maintenance gel electrode
    Anschlusstypen BNC-Anschluss
    Diaphragma Einzeln
    Material Glasschaft
    Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
    Zur Verwendung mit (Geräte) All pH meters with BNC input connector
    Internes Bezugssystem Ag/AgCl
    Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 to 176 °F
    Länge (angloamerikanisch) 3.54 in
    Länge (angloamerikanisch) Kabel 39 in
    Länge (metrisch) 90mm
    Länge (metrisch) Kabel 1m
    Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 in
    Durchmesser (metrisch) Körper 12mm
    Parameter Oxidation Reduction Potential (ORP)
    Arten von Sensoren Platinum pin
    Messbereich -1000 to 1000mV
    Refillable No