Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ EcoTestr Salztester
Beschreibung
Messen Sie den Salzgehalt mit dem Eutech EcoTestr Salz wirtschaftlich und schnell Der EcoTestr Salt ist mit einem robusten Edelstahlsensor und einem wasserfesten IP67-Gehäuse ausgestattet und liefert selbst unter rauen Feldbedingungen zuverlässige Ergebnisse. Ideal für die Messung des Salzgehalts in Aquakulturen, Spas, Pools, einfachen Laborarbeiten und anderen Wasser-/Abwasseranwendungen.
Merkmale:
- 0 bis 10.00 ppt
- Bis zu ±2 % volle Messgenauigkeit
- Der wasserfeste IP67 Tester schwimmt auf dem Wasser und ermöglicht so eine einfache Entnahme
- Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit nah an der Probe liegenden Kalibrierungen
- Das Akkufach mit Click-Lock erfordert keine Werkzeuge zum Austauschen der Batterie
- Die Haltefunktion friert den Messwert vorübergehend ein, um die Aufnahme zu erleichtern
- Sensor-Schutzkappe, die gleichzeitig als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung dient
Anwendungen:
- Aquakultur, Fischteiche (Koi), Lebensmittelverarbeitung, Pools und Spas, Umweltüberwachung und mehr!
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wasserfestes EcoTestr-Salz |
| Enthält | Haltefunktion, Abschaltautomatik 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck |
| Measurement Modes | Salinität |
| Kalibrierpunkte | 1 (Digital, Drucktaste) |
| Temperaturkompensation | Automatisch |
| Bereich (Salinität) | bis 10.00 ppt |
| Auflösung (Salinität) | 0.1 ppt |
| Genauigkeit (Salinität) | ±1% des Maximalwerts (±2 % über 5 ppt) |
| TDS-Faktor-Bereich | Nichtlineare Kompensation |
| Displaytyp | LCD-3.5 Ziffer mit Anzeige |
| Mehr anzeigen |