Learn More
Eutech Eutech™ Expert CTS
Artikelnummer. 15682047 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Measurement Modes:
Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Measurement Modes Packungsgröße
15682047 Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15682047 Lieferant Eutech Lieferanten-Nr. EXPERTCTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 €
    104.00 € / 1 Stück
    Sparen 8.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem diesem vielseitigen und anwenderfreundlichen Taschenmessgerät mit deutlicher, vierstelliger Anzeige, gelingen Ihnen präzise Messungen von Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur.
Thermo Scientific™ Eutech™ Expert CTS wurde für Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts-, Temperatur- und sonstige elektrochemische Messungen außerhalb des Labors entwickelt. In den Bereichen Umweltüberwachung, Galvanik, Landwirtschaft, und im Bildungswesen kann Expert CTS am effektivsten eingesetzt werden.
  • Große vierstellige Anzeige mit zwei Zeilen
  • Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert- und Temperaturdaten
  • Lange Akkulaufzeit, betriebsbereit, Kalibrierungsanzeige
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Automatische Puffererkennung und Kalibrierung
  • Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Anzeige:
  • Durch die große vierstellige Anzeige mit zwei Zeilen und den weiten Ablesewinkel können die Messdaten einfach abgelesen und aufgezeichnet werden.
  • Lange Akkulaufzeit, betriebsbereit, Kalibrierungsanzeige
  • Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert oder Leitfähigkeit/TDS/Salinität einschließlich Temperatur
Tastenfeld:
  • Einfach bedienbare und intuitive Anwenderoberfläche mit Tasten für AN/AUS, Kalibrierung, Menü und Eingabe.
  • Kalibrierung auf Knopfdruck: Führen Sie den Sensor in die zu kalibrierende Lösung und drücken Sie Kal.
  • Automatische pH-Puffererkennung und Kalibrierung
  • Verschlusskappe:
  • Abgedichtet und lecksicher durch O-Ring-Dichtung
  • Transparente Verschlusskappe mit Füllstandsanzeige
  • Die symmetrisch geformte Kappe kann nach hinten oder vorn weisen.
Zusätzliche Funktionen:
  • Das Taschenmessgerät kann durch den mitgelieferten Trageriemen problemlos zu Meßstellen außerhalb des Labors mitgenommen werden.
  • Das Taschenmessgerät ist schwimmfähig und wasserdicht gemäß IP67.
  • Wenn die Kappe nicht gebraucht wird, kann sie auf das obere Ende des Testgerätes aufgesetzt werden.
  • Durch die breite und stabile Stellfläche kann das Messgerät ohne Unterstützung aufrecht stehen.
  • Die automatische Temperaturkompensation passt die Messwerte den Temperaturveränderungen an und sorgt so für größere Genauigkeit.
  • Automatische Abschaltfunktion: Wenn es nicht verwendet wird, schaltet sich das Taschenmessgerät zur Verlängerung der Akkulaufzeit nach 8,5 Minuten automatisch aus.
  • CD/RoHS-Kennzeichnung
  • Mehrsprachige Anleitungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±2 % des Messbereiches ±1 LSD
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±2 % des Messbereiches ±1 LSD
Genauigkeit (Salinität) ±2 % des Messbereiches ±1 LSD
Genauigkeit (TDS) ±2 % des Messbereiches ±1 LSD
Hintergrundbeleuchtungsoption Nein
Akkulaufzeit 75 Stunden
Akkutyp 4 x 1,5 V Mikro-Alkali
Kalibrierung Automatische und manuelle Kalibrierung
Kalibrierungsmodi Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
Kalibrierpunkte 1
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Zertifizierung/Konformität CE, FCC-Klasse A, ROHS-2
Kompensierung Automatische Temperaturkompensation
Beschreibung Thermo Scientific Eutech Taschenmessgerät für Leitfähigkeit/TDS/Salinität
Kanäle 1
Displaytyp 4-stellig, zweizeilig
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0.00 bis 20.00 mS/cm
Bereich (Salinität) 0,0 bis 10,0 ppt
Bereich (TDS) 0,00 bis 20,00 ppt
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50,0 °C
Enthält Thermo Scientific Eutech Taschenmessgerät für Leitfähigkeit/TDS/Salinität, 4 1,5 V Alkaline Batterien Micro (A76), Anwenderhandbuch
Produkttyp Taschenmessgerät
Bereich Leitfähigkeit: 0,00 bis 20,00 mS; TDS:  0,00 bis 20,00 ppt (mit TDS Faktor 1,00); Salinität: 0,0 bis 10,0 ppt
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung Leitfähigkeit: 10 uS <2,00 mS, 0,10 mS >2,00 mS; TDS: 10 ppm <2,00 ppt, 0,10 ppt >2,00 ppt; Salinität: 0,1 ppt
Auflösung (Leitfähigkeit) 10 uS<2.00mS, 0.10mS >2,00 mS
Auflösung (Salinität) 0,1 ppt
Auflösung (TDS) 10 ppm < 2,00 ppt, 0,1 ppt > 2,00 ppt
Messmodi für Salinität Pro praktische Salinitätskurve
TDS-Faktor-Bereich 0.40 bis 1.00 (auswählbar)
Temperaturgenauigkeit ± 0,6 °C, ± 1,0 °F
Temperaturkompensation Ja
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1 Punkt
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32,0 bis 122,0 ºF
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 6,7 in.
Länge (metrisch) 17 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Breite (metrisch) 4,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,2 in.
Höhe (metrisch) 3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 3,3 oz.
Gewicht (metrisch) 93,7 g