Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ 2700 Ionenmessgerät
Artikelnummer. 12903517
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Multiparameter-Messgerät
Multiparameter-Messgerät-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12903517 Multiparameter-Messgerät 1 Stück
11503865 Multiparameter-Messgerät-Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12903517 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X543903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 €
    1210.00 € / 1 Stück
    Sparen 90.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und einfache Messung mit diesem ionenselektiven Messgerät.
Die Eutech ION 2700-Serie ist intuitiv, selbstdiagnostisch und flexibel mit erweiterten Einrichtungsoptionen für die benutzerspezifische Anpassung. Sie verfügt über einen großen übersichtlichen Bildschirm. Anzeige von pH-, ION- oder Redox-Werten zusammen mit Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierpunkten, Datum und Uhrzeit auf einmal. Alle Konfigurationen umfassen 30 x 427301 RS232-Kabel, 100/240 V AC-Netzteil und einen integrierten Elektrodenhalter.
Merkmale:
  • Bis zu 6-Punkt-Tastenkalibrierung mit automatischer Puffererkennung
  • Schnelle, einfache Elektrodendiagnose mit pH-Steigung und Offset-Anzeige
  • Der permanente Speicher fasst bis zu 500 Datenpunkten– mit Zeit- und Datumsstempel, um die GLP-Konformität zu gewährleisten
  • Bidirektionale RS232-Schnittstelle für eine einfache Datenübertragung auf den Computer
  • Alarm CAL-fällig– keine veralteten Kalibrierungen mehr!
  • Automatische Protokollierungsfunktion für eine komfortable kontinuierliche Überwachung
  • Alarmsignale begrenzen, wenn der Messwert außerhalb des Bereichs liegt
  • Kennwortschutz für Einrichtung und Kalibrierung
  • Puffersets: USA, NIST, DIN, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzerdefiniert
Anwendungen:
  • Für Bildungszwecke: Nützlich für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen.
  • Für das Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests, bei denen GLP-Datenmanagement erforderlich ist. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge RS232
Genauigkeit (ISE) 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
Genauigkeit (ORP) ±0.2 mV
Genauigkeit (pH) ± 0,002 + 1 LSD
Kalibrierpunkte Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 8
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
Beschreibung Nur Eutech Ion 2700 Messgerät (einschließlich integriertem Elektrodenhalter & 100/240 VAC-Adapter und RS232-Kabel)
Measurement Modes PH, Ionen, Redox, Ion, Redox
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Auflösung (ISE) 2 oder 3 Stellen
Auflösung (pH) 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 100,0 °C°
Enthält Integrierter Elektrodenhalter & 100/240 V AC-Adapter und RS232-Kabel
Stromversorgung 9 V DC-Adapter, 1.3 A (100/240 V AC, SMPS)
Produkttyp Multiparameter-Messgerät
Bereich (Konzentration) 0.001 bis 19999 ppm (±2000 mV)
Bereich (DO) ±2000.0 mV
Bereich (ORP) ±2000,0 mV
Bereich (relative mV) ±2000,0 mV
Auflösung (ORP) 0.1 mV
Temperaturgenauigkeit ±0.3 °C / ±0.5 °F
Temperaturkompensation ATC / MTC (0 bis 100 °C) (nur pH)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32.0 bis 212.0 °F
Temperaturauflösung 0.1 °C / 0.1 °F