Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ 6+ Ionenmessgerät
Artikelnummer. 11559174
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
ATC-Elektrode
pH-Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11559174 pH-Elektrode 1 Stück
11549174 ATC-Elektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11559174 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X256410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 €
    608.00 € / 1 Stück
    Sparen 47.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und einfache Messung mit diesem ionenselektiven Messgerät.
Schnelle und einfache Messung mit diesem ionenselektiven Messgerät. Zu den Anwendungen für das Eutech™ Ion6 + Messgerät gehören: ISE (Verwendung mit jeder ISE mit BNC-Anschluss), Wasserqualitätstests, Umwelt-/Landwirtschaftstests, Labore und Schulen sowie Industrie.
Eigenschaften
  • Direkte Ionenkonzentration zur Verwendung mit den meisten mono- oder divalenten ionenselektiven Elektroden (ISE)
  • Im mV-Messmodus können Sie die Leistung und Kalibrierung Ihrer ISE überprüfen
  • Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Der nichtflüchtige Speicher sorgt dafür, dass Daten auch bei ausgeschalteter Stromversorgung des Messgeräts erhalten bleiben
  • Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
  • Die automatische Abschaltung nach 17 Minuten spart Akkustrom nach Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
  • pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (ISE) ± 1 % der Originalgröße
Genauigkeit (mV) 1 mV & ±2 mV (über ±200 mV)
Genauigkeit (pH) ± 0.01
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Akkutyp 4 AAA x 1,4 V
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 5 Punkte
Beschreibung Eutech Ion 6+ Ionen-/pH-/mV-Messgerät mit pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma ECFC7252101B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml), Gummirüstung/Ständer
Kalibrierpunkte (ISE) Max. 5
Measurement Modes Ionenselektives Messgerät
Bereich (ISE) Ionenkonzentration: 0.01 bis 0.99 ppm, 1.0 bis 199.9 ppm, 200 bis 1999 ppm
Bereich (mV) ±500 mV
Bereich (pH) 0,00 bis 14,00
Auflösung (ISE) 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm
Auflösung (pH) 0,01
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100,0 °C
Enthält pH-Elektrode
Auflösung (mV) 0,1 mV und ± 0,2 mV (innerhalb von ± 199,9 mV)
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C