Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Artikelnummer. 15488972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 mL
480 ml
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Packungsgröße:
480 Milliliter
500 Milliliter
60 Milliliter
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Leitfähigkeit Packungsgröße
15488972 480 ml 12,88 mS/cm 480 Milliliter
15223657 60 mL 84 μS/cm 60 Milliliter
12703626 480 ml 100 μS/cm -
12753626 480 ml 500 μS/cm 500 Milliliter
10775193 480 ml 1413 μS/cm -
17266033 60 mL 1413 μS/cm 60 Milliliter
15386487 480 ml 2764 μS/cm 480 Milliliter
10018182 480 ml 12,88 mS/cm 500 Milliliter
17276033 60 mL 12,88 mS/cm 60 Milliliter
10602614 480 ml 111,8 mS/cm 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15488972 Lieferant Thermo Scientific Eutech Lieferanten-Nr. 01X211210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85 €
    16.80 € / 480 Milliliter
    Sparen 1.05 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
  • Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
  • Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 12.88 mS/cm KCl-Kalibrierlösung
Leitfähigkeit 12,88 mS/cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden
Lösungstyp Kalibrierlösung
Typ Leitfähigkeitsstandard
Menge 480 ml