Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ORPTestr10BNC wasserfestes ORP-Messgerät
Artikelnummer. 10074492
Ansicht ändern
Click to view available options
Auflösung:
1 mV
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auflösung Packungsgröße
10074492 1 mV 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10074492 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X366916
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech bietet ein breites Sortiment an ORP-Messgeräten zur Messung von pH- und ORP-Werten in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Das wasserfeste ORP-Messgerät EUtech™ ORPTestr10BNC ist ein wasserfestes ORP-Handprüfgerät mit großem Doppeldisplay, BNC-Verbindungsstück, Doppeldiaphragma und hoher Festigkeit. Der ORPTestr10BNC ist für die Verwendung mit einer größeren Auswahl an Spezialelektroden vorgesehen. Er ist daher nur als Messgerät erhältlich – Elektroden können separat bestellt werden.
Eigenschaften
  • Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät
  • Erweiterter Messbereich von -999 bis zu +1000 mV
  • Wasserfestes, staubdichtes Gehäuse – Schutzart IP67, hält die Integrität Ihres Testgeräts auch unter rauen Bedingungen aufrecht.
  • Vom Anwender austauschbarer Sensor – mehrmalige Verwendung desselben Messgeräts
  • Doppeldiaphragma-Elektrode – für eine deutlich längere Elektrodenlebensdauer, insbesondere bei aggressiven Chemikalien
  • Druckknopf-Offset-Einstellung für einfache Standardisierung auf bekannte Arbeitsstandards
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Breitplatinen-Bandsensor – für eine schnelle Überprüfung und optimales Leistungsverhalten
Anwendungen
Industrie: Chromat-Reduktion, Cyanid-Oxidation, Zellstoff-Bleiche
Wasserbehandlung: Überwachen Sie Ozonsysteme, überprüfen Sie die Aktivität von freiem Chlor (in Pools, Spas und Kühlwasser), Wasseraufbereitung und Trinkwasser, Aquarium-Überwachung, Wasserverschmutzungsüberwachung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Displaytyp Duales Display mit Batterieanzeige, Fehlermeldung/Codes
Bereich (ORP) -999 bis +1000 mV
Auflösung 1 mV
Genauigkeit ±2 mV; Anzahl der Kalibrierpunkte 1 (±150 mV Offset)
Akkutyp 4 x 1,5 V Alkali-Knopfzellenbatterien
Enthält Kundenspezifische große Doppelanzeige, Selbstdiagnose, Haltefunktion, automatische Abschaltung nach 8.5 Minuten
Modell ORP Tester 10