Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multiparameter-Messgerätekit
Artikelnummer. 15327063
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Kombielektrode
Multiparameter-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15327063 Multiparameter-Messgerät 1 Stück
15357063 Messgerät mit Kombielektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327063 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X651636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 €
    473.29 € / 1 Stück
    Sparen 291.71 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Ihre All-in-One-Lösung für Forschungsaufgaben mit mehreren Parametern im Labor. Der Multi-Parameter Eutech PC 450 misst pH/mV/Leitfähigkeit/Gesamtgelöste Feststoffe/Salinität/Temperatur. Es kann mit einer einzelnen pH/Con-Sonde oder separaten pH- und Leitfähigkeitssonden verwendet werden.
Eigenschaften
  • Wechseln Sie zwischen pH-Wert, mV, Leitfähigkeit, TDS und Salinität mit nur einem Knopfdruck.
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes, benutzerdefiniertes Display – Ermöglicht die Anzeige von Messungen mit Temperatur
  • Grip-Clip™ – Schnell und einfach getrennte pH- und Leitfähigkeitselektroden gleichzeitig an Ihrem Probenbehälter oder Becher befestigen
  • Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
  • Automatische Puffererkennung – Automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
  • Intuitive, benutzerfreundliche Symbole – Elektrodenstatus zeigt pH-Anstieg oder Zellkonstante an
  • Auto-Range-Leitfähigkeit von 0 bis 199.9 ms in fünf Bereichen – mit bis zu fünf Kalibrierungspunkten
  • Wählbare Zellkonstante – 0.10, 1.00 oder 10.0
  • Einstellbarer Temperaturkoeffizient – von 0.00 bis 10.00 % pro º C
  • Konversionsfaktor von Leitfähigkeit zu TDS – Einstellbar von 0.40 bis 1.00
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC/ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Speichern Sie bis zu 500 Datensätze; einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
  • Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Optionaler universeller Netzadapter
Ausgänge USB oder RS232
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (TDS) ±1 % des Endwertes
Alarmausgang Alarm für fällige Kalibrierung
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Automatisch/manuell; ein Punkt pro Bereich
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 Punkte: USA, NIST, DIN oder benutzerdefiniert
Kompensierung Temperatur Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
Beschreibung Nur PC 450 Messgerät: Messgerät, zwei AA-Batterien
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, ORP, Ionen, Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 200 mS; 0 bis 20 mS bei der Verwendung der COMBI03BW Sonde
Bereich (mV) ±2000 mV
Bereich (pH) minus 2.00 bis 16.00 pH
Bereich (TDS) 0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1,0)
Auflösung (pH) pH 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -10,0 °C° bis +110,0 °C°
Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
Stromversorgung Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung); Netzteil (optional)
Produkttyp Multiparameter-Messgerät
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 μS bis 0.1 mS
Auflösung (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
Auflösung (TDS) 0.01 ppm bis 0.1 ppt
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
Temperaturauflösung 0.1 °C/°F
Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 in x 3 1/8 in x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lbs.
Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg